분석
98%
mp
211-213 °C (lit.)
형광
λem 373 nm in methanol
SMILES string
OC1=CC(=O)Oc2ccccc12
InChI
1S/C9H6O3/c10-7-5-9(11)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,10H
InChI key
VXIXUWQIVKSKSA-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
mouse ... Maoa(17161)
rat ... Aldh1a2(116676)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable