분석
99%
bp
198-200 °C/10 mmHg (lit.)
mp
79-81 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(Cc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H12O/c14-13-8-6-12(7-9-13)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,10H2
InChI key
HJSPWKGEPDZNLK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable