주요 문서
H3208
Sigma-Aldrich
1-Heptene
≥99%
동의어(들):
1-n-Heptene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)4CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
98.19
Beilstein:
1098332
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
vapor pressure
101 mmHg ( 37.7 °C)
Quality Level
분석
≥99%
양식
liquid
autoignition temp.
505 °F
refractive index
n20/D 1.400 (lit.)
bp
94 °C (lit.)
mp
−119 °C (lit.)
density
0.697 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCC=C
InChI
1S/C7H14/c1-3-5-7-6-4-2/h3H,1,4-7H2,2H3
InChI key
ZGEGCLOFRBLKSE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
15.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-9.0 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)