주요 문서
H56800
Sigma-Aldrich
2-Hydroxypyridine
97%
동의어(들):
2(1H)-Pyridone, 2-Pyridinol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H5NO
CAS Number:
Molecular Weight:
95.10
Beilstein:
105757
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
bp
280-281 °C (lit.)
mp
105-107 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccccn1
InChI
1S/C5H5NO/c7-5-3-1-2-4-6-5/h1-4H,(H,6,7)
InChI key
UBQKCCHYAOITMY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Catalyst for generating β-oxopropyl carbonates from cyclic carbonates and alcohols and in the aminolysis of a polyglutamate.
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1