Product Name
8arm-PEG20K-Norbornene, tripentaerythritol core, average Mn 20,000
양식
solid
분자량
average Mn 20,000
반응 적합성
reactivity: thiol reactive
폴리머 구조
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
저장 온도
−20°C
일반 설명
8arm PEG Norbornene. Crosslinks into hydrogels. Norbornene NB PEGs are suitable for copper-free click chemistry reactions with tetrazines and for thiol-ene click reactions with thiols. 8ARM(TP)-PEG with tripentaerythritol core has a lower polydispersity and higher molecular weight accuracy compared with the generic 8ARM-PEG with a hexaglycerin core.
애플리케이션
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
법적 정보
Product of JenKem Technology
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.