주요 문서
JKA7039
Sigma-Aldrich
4arm-PEG20K
average MN 20,000, SH, thiol reactive
동의어(들):
4arm-PEG-SH, Polyethylene glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2SH)4
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
Product Name
4arm-PEG20K-SH, average Mn 20,000
양식
solid
분자량
average Mn 20,000
반응 적합성
reactivity: thiol reactive
폴리머 구조
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
4arm PEG Thiol. Hydrogel PEG. Selective for thiol groups under mild reaction conditions.
애플리케이션
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
법적 정보
Product of JenKem Technology
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)