분자량
average Mn 10,000
반응 적합성
reactivity: carboxyl reactive
폴리머 구조
shape: 4-arm
functionality: heterofunctional
저장 온도
−20°C
일반 설명
Bifunctional multi-arm PEG reagent. It can connect two drugs at the same time. It is also useful for ADCs, increasing drug loading.
애플리케이션
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
법적 정보
Product of JenKem Technology
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.