분석
97%
mp
132.5-135.5 °C (lit.)
SMILES string
COc1cccc(c1)C(N)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-11-7-4-2-3-6(5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H2,9,10)
InChI key
VKPLPDIMEREJJF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable