분석
97%
양식
crystals
SMILES string
CNC(N)=O
InChI
1S/C2H6N2O/c1-4-2(3)5/h1H3,(H3,3,4,5)
InChI key
XGEGHDBEHXKFPX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable