주요 문서
P209
Sigma-Aldrich
Parabanic acid
99%
동의어(들):
Imidazolidinetrione, Oxalylurea, Trioxoimidazolidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H2N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
114.06
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
eCl@ss:
39161001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
powder
mp
249 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O=C1NC(=O)C(=O)N1
InChI
1S/C3H2N2O3/c6-1-2(7)5-3(8)4-1/h(H2,4,5,6,7,8)
InChI key
ZFLIKDUSUDBGCD-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
Reactant for:
  • Enantiospecific assembly of homochiral, hexanuclear palladium complexes
  • Mitsunobu reactions
  • Quantitative cascade condensation reactions
Reactant for synthesis of:
  • Pyridine derivatives
  • Nitroesters
  • Parabanic acid derivatives
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)