주요 문서
P50706
Sigma-Aldrich
1,3-Propanesultone
98%
동의어(들):
3-Hydroxypropanesulfonic acid γ-sultone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H6O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
122.14
Beilstein:
109782
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
powder
bp
180 °C/30 mmHg (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
density
1.392 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=S1(OCCC1)=O
InChI
1S/C3H6O3S/c4-7(5)3-1-2-6-7/h1-3H2
InChI key
FSSPGSAQUIYDCN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
1,3-Propanesultone is a cyclic sulfonic ester mainly used to introduce a propane sulfonic functionality into the organic structure.
애플리케이션
1,3-Propanesultone can be used to synthesize:
  • A sulfonic acid functionalized acidic ionic liquid modified silica catalyst that can be used in hydrolysis of cellulose.
  • Zwitterionic-type molten salts with unique ion conductive properties.
  • Zwitterionic organofunctional silicones by the quaternization of organic amine functional silicones.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
340.7 °F
Flash Point (°C)
171.5 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)