주요 문서
P74001
Sigma-Aldrich
1-Pyrrolidino-1-cyclohexene
97%
동의어(들):
1-(1-Cyclohexen-1-yl)pyrrolidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H17N
CAS Number:
Molecular Weight:
151.25
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5217 (lit.)
bp
114-115 °C/15 mmHg (lit.)
density
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C1CCC(=CC1)N2CCCC2
InChI
1S/C10H17N/c1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-11/h6H,1-5,7-9H2
InChI key
KTZNVZJECQAMBV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
102.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
39 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1