주요 문서
P76209
Sigma-Aldrich
Pyruvic acid
95%
동의어(들):
α-Ketopropionic acid, 2-Oxopropionic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3COCOOH
CAS Number:
Molecular Weight:
88.06
Beilstein:
506211
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
eCl@ss:
39021320
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
mp
11-12 °C (lit.)
density
1.267 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)
InChI key
LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
183.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
84 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)