About This Item
실험식(Hill 표기법):
C38H52N2O14
CAS Number:
Molecular Weight:
760.82
MDL number:
UNSPSC 코드:
51171641
NACRES:
NA.22
추천 제품
분석
>90%
양식
solid or viscous liquid
반응 적합성
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
작용기
Fmoc
NHS ester
amine
폴리머 구조
shape: linear
functionality: heterobifunctional
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON4C(CCC4=O)=O)=O
InChI
1S/C38H52N2O14/c41-35-9-10-36(42)40(35)54-37(43)11-13-45-15-17-47-19-21-49-23-25-51-27-28-52-26-24-50-22-20-48-18-16-46-14-12-39-38(44)53-29-34-32-7-3-1-5-30(32)31-6-2-4-8-33(31)34/h1-8,34H,9-29H2,(H,39,44)
InChI key
AMSAHSNOOQLQOU-UHFFFAOYSA-N
특징 및 장점
Fmoc-N-amido-dPEG®8-NHS ester can be used to introduce a dPEG linker and NHS ester during peptide synthesis.
법적 정보
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.