Merck
QBD11202
Sigma-Aldrich
Bromoacetamido-dPEG ®12-TFP ester
동의어(들):
Polyethylene glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C35H56BrF4NO15
Molecular Weight:
886.71
UNSPSC 코드:
12352101
NACRES:
NA.22
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
분석
>90%
양식
solid or viscous liquid
반응 적합성
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
폴리머 구조
shape: linear
functionality: heterobifunctional
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
BrCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(C(F)=CC(F)=C1F)F)=O)=O
InChI
1S/C35H56BrF4NO15/c36-28-31(42)41-2-4-45-6-8-47-10-12-49-14-16-51-18-20-53-22-24-55-26-25-54-23-21-52-19-17-50-15-13-48-11-9-46-7-5-44-3-1-32(43)56-35-33(39)29(37)27-30(38)34(35)40/h27H,1-26,28H2,(H,41,42)
InChI key
FOQZJCDHPRPGML-UHFFFAOYSA-N
특징 및 장점
Bromoacetamido-dPEG®₁₂-TFP ester can be used to conjugate two different proteins or an antibody with a payload by reaction of the bromoacetamido with a free thiol and reaction of the TFP ester with a primary amine.
법적 정보
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)