주요 문서
SIK7903-10
Sigma-Aldrich
(12-Phosphonododecyl)phosphonic acid
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H28O6P2
CAS Number:
Molecular Weight:
330.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.23
분석
98%
양식
powder
유통기한
3 years under the recommended conditions
색상
white
mp
181-187 °C
SMILES string
OP(O)(=O)CCCCCCCCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C12H28O6P2/c13-19(14,15)11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-20(16,17)18/h1-12H2,(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)
InChI key
BEPFDRNIALBIKQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
These products are used as linkers to improve adhesion between coatings and metal surfaces. The phosphonic acid groups can graft onto metal surface while the hydroxyl groups react with common epoxy/amine-based paints.
법적 정보
Product of SiKEMIA
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)