SLW1015/02M
Pyrex® Berzelius beakers, graduated, tall form with spout, with printed trace code
50 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 1015/02M
특징
graduated
제조업체/상표
1015/02M
SciLabware
높이
70 mm
O.D.
38 mm
용량
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Complies with ISO 3819 and DIN 12331
- Manufactured from Pyrex® borosilicate glass
- Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
- Batch certificate available to download from www.scilabware.com
- Tall form with spout
- White graduations and marking spot
특징 및 장점
- Complies with ISO 3819 and DIN 12331
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- Tall form with spout
- Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
- White graduations and marking spot
- Graduations are approximate
기타 정보
Browse all glass beakers
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.