주요 문서
SLW1590/04D
Accessories for Pyrex® 150 mm non-vacuum desiccator
replacement cover
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 1590/04D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
제조업체/상표
1590/04D
SciLabware
플렌지 I.D.
170 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Robust desiccator base and cover in borosilicate glass
  • Simple design for drying under atmospheric pressure
  • Ground glass flanges
  • Choice of 2 sizes - to accommodate 150mm or 200mm diameter plates
  • Plates are positioned on an internal ledge within the base
  • Accessory metal perforated plate available
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)