material
polyethylene stopper
조인트
joint stopper34/35
특징
graduations 5.0 mm
제조업체/상표
3212/14WC
SciLabware
높이
403 mm
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Complies with ISO 4788
- Calibrated to Class A tolerances
- Individually tested and supplied with certificate showing exact volume contained at 5 points on the scale
- Conformity ′H′ certified
- Printed with individual serial number for batch certification
- Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass with hexagonal glass
- Graduations in white enamel for improved visibility with dark coloured solutions
- Supplied with polyethylene stopper
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.