주요 문서
SLWSST103K
Pyrex® Spare PTFE keys for Pyrex® Stopcocks
straight key bore, bore 2.5 mm , key
동의어(들):
Pyrex, SciLabware SST103K
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
제조업체/상표
SST103K
SciLabware
보어(bore)
2.5 mm , key
스톱콕 직경
14.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Fully interchangeable PTFE keys for Pyrex stopcocks
  • Supplied complete with plastic screw thread retaining device
  • Keys are self lubricating, avoiding the need for stopcock grease
  • Made to a taper of 1:10 giving a combination of performance and ease of operation
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)