주요 문서
SYNA412440
Synthware distillation drip adapter
joint: ST/NS 24/40, Bend: 105 degree
동의어(들):
Synthware A412440, bent distillation adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.51
조인트
joint: ST/NS24/40
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
A412440
관련 카테고리
일반 설명
Synthware distillation drop adapter with standard joint (24/40). To effectively clean the rotary evaporator.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)