주요 문서
SYNA652440
Synthware long stem inlet adapter
joint: ST/NS 24/40
동의어(들):
Synthware A652440, glass inlet adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.51
조인트
joint: ST/NS24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware A652440
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
With standard taper top outer and lower inner joints with sealed in lower tube extending below inner joint.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)