Merck
SYNF363024C
Synthware Buchner funnel with inner joint
30 mL, joint: ST/NS 24/40, frit O.D. 30 mm, porosity: coarse
동의어(들):
Synthware F363024C, glass filter funnel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.51
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
조인트
joint: ST/NS24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F363024C
용량
30 mL
30 mL
프릿 O.D.
30 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)