주요 문서
SYNM131514
Synthware #15 o-ring joint to inner joint adapter
joint: ST/NS 14/20
동의어(들):
Synthware M131514, glass joint adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161501
NACRES:
NB.51
조인트
joint: ST/NS14/20
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware M131514
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Synthware adapter with #15 O-Ring and a standard inner joint (14/20) to inner ground glass.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)