주요 문서
SYNS630012
Synthware low hold up high vacuum valve with protected o-rings
size 0-12 mm
동의어(들):
Synthware S630012
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161501
NACRES:
NB.51
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware S630012
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
With two 9 mm O.D. sidearms bent to minimize hold up of liquids, Viton® O-ring on PTFE shaft are protected with precision PTFE wipers. The plug has a machined-in integral PTFE tip O-ring to make the primary seal. This design provides for an excellent vacuum tight seal without exposing any material other than PTFE to chemicals
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)