주요 문서
SYNS680012
Synthware low hold up high vacuum valve with metering plug
size 0-12 mm
동의어(들):
Synthware S680012
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161501
NACRES:
NB.51
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware S680012
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Viton® O-ring on PTFE shaft are protected with precision PTFE Wipers. The plug has a machined-in integral PTFE tip O-ring to make the primary seal. This design provides for an excellent vacuum tight seal without exposing any material other than PTFE to chemicals. With two 9mm O.D. sidearm bent to minimize hold up of liquids.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)