생물학적 소스
synthetic
Quality Level
규정 준수
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
양식
liquid
농도
35.00-45.00% (titration by hydroxylamine)
40 wt. % in isopropanol
mp
-123 °C
density
0.868 g/mL at 20 °C
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
pungent; ethereal; fruity
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H]C(C)=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChI key
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-34.6 °F
Flash Point (°C)
-37 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves