W224928
D-Carvone
≥96%, FG
동의어(들):
(S)-(+)-Carvone, (+)-Carvone, (S)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenone, p-Mentha-6,8-dien-2-one
About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
meets purity specifications of JECFA
생물학적 소스
synthetic
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥96%
구성
contains IFRA restricted Carvone
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
96-98 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
carvone
감각 수용성의
caraway; minty
SMILES string
CC(=C)[C@H]1CC=C(C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m0/s1
InChI key
ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1A
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
204.1 °F - closed cup
Flash Point (°C)
95.6 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves