주요 문서
W242810
Sigma-Aldrich
Ethyl isobutyrate
greener alternative
natural, ≥98%, FCC, FG
동의어(들):
2-methyl propionic acid ethyl ester, Ethyl 2-methylpropanoate, Ethyl isobutanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCOOC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
116.16
FEMA Number:
2428
Beilstein:
773846
EC Number:
유럽평의회 번호:
288c
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.413
NACRES:
NA.21
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Quality Level
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
vapor density
4.01 (vs air)
vapor pressure
40 mmHg ( 33.8 °C)
분석
≥98%
환경친화적 대안 제품 특성
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
bp
112-113 °C (lit.)
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
환경친화적 대안 카테고리
감각 수용성의
fruity; ethereal; sweet
SMILES string
CCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-4-8-6(7)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
WDAXFOBOLVPGLV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
68.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
20 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)