주요 문서
W243507
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-(furan-2-yl)propionate
≥98%, FG
동의어(들):
Ethyl 3-(2-furyl)propanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H12O3
CAS Number:
Molecular Weight:
168.19
FEMA Number:
2435
EC Number:
유럽평의회 번호:
2091
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
13.022
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
density
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
fruity; pineapple; sweet
SMILES string
CCOC(=O)CCc1ccco1
InChI
1S/C9H12O3/c1-2-11-9(10)6-5-8-4-3-7-12-8/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3
InChI key
OWIWZQQFSTZZIG-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Ethyl 3-(furan-2-yl)propionate can be used as a flavoring agent in the food industry.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
195.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
91 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)