생물학적 소스
(Eucalyptus Globulus)
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU 1334/2008 & 178/2002
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
분석
≥80%
품질
400
환경친화적 대안 제품 특성
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
limonene (sum of D, L and DL), Eucalyptus spp. leaf oil
환경친화적 대안 카테고리
감각 수용성의
camphoraceous; herbaceous
SMILES string
O1C2(CCC(C1(C)C)CC2)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI key
WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is BioRenewable and thus aligns with "Designing Safer Chemicals" and "Use of Renewable Feedstocks".
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
134.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
57.1 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.