주요 문서
W256009
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexen-1-al
natural, ≥95%, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH2CH=CHCHO
CAS Number:
Molecular Weight:
98.14
FEMA Number:
2560
Beilstein:
1699684
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
5.073
NACRES:
NA.21
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Quality Level
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
vapor density
3.4 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 20 °C)
분석
≥95%
구성
contains IFRA restricted trans-2-Hexenal
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
bp
47 °C/17 mmHg (lit.)
density
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
trans-2-hexenal
감각 수용성의
apple; green; leafy; vegetable; fruity
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCC\C=C\C=O
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-6H,2-3H2,1H3/b5-4+
InChI key
MBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
100.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
38.3 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)