주요 문서
W289205
Sigma-Aldrich
2-Phenylpropyl isobutyrate
≥97%, FG
동의어(들):
Hydratropyl isobutyrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCO2CH2CH(C6H5)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
206.28
FEMA Number:
2892
EC Number:
유럽평의회 번호:
2087
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.485
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
분석
≥97%
refractive index
n20/D 1.485 (lit.)
density
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
fruity; floral
SMILES string
CC(C)C(=O)OCC(C)c1ccccc1
InChI
1S/C13H18O2/c1-10(2)13(14)15-9-11(3)12-7-5-4-6-8-12/h4-8,10-11H,9H2,1-3H3
InChI key
LZTCJUAHYXNKRE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)