주요 문서
W305502
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurfuryl acetate
≥97%, FG
동의어(들):
Tetrahydro-2-furylmethyl acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H12O3
CAS Number:
Molecular Weight:
144.17
FEMA Number:
3055
EC Number:
유럽평의회 번호:
2069
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
13.166
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥97%
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
bp
194-195 °C/753 mmHg (lit.)
density
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
caramel; coffee; brown; pungent
SMILES string
CC(=O)OCC1CCCO1
InChI
1S/C7H12O3/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h7H,2-5H2,1H3
InChI key
AAQDYYFAFXGBFZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
183.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
84 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)