W343218
Isobutyl trans-2-butenoate
≥98%, FCC, FG
동의어(들):
2-Methylpropyl (E)-but-2-enoate, Isobutyl (E)-2-butenoate, Isobutyl crotonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
CH3CH=CHCO2CH2CH(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
142.20
FEMA Number:
3432
유럽평의회 번호:
10706
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.273
NACRES:
NA.21
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Grade
FG
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 100
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
bp
171 °C (lit.)
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
fruity; rum
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H]\C(C)=C(\[H])C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-5-8(9)10-6-7(2)3/h4-5,7H,6H2,1-3H3/b5-4+
InChI key
XDOWKOALJBOBBL-SNAWJCMRSA-N
일반 설명
Isobutyl trans-2-butenoate is a flavoring agent used in the food industry.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
131.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
55 °C - closed cup