주요 문서
W348902
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-methyl-4-pentenoate
≥98%, stabilized, FG
동의어(들):
pineapple pentenoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2C=CHCH2CH(CH3)CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
142.20
FEMA Number:
3489
EC Number:
유럽평의회 번호:
10613
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.527
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
분석
≥98%
포함
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
refractive index
n20/D 1.417 (lit.)
bp
153-155 °C (lit.)
density
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; tropical; fruity; cooling; pineapple
SMILES string
CCOC(=O)C(C)CC=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-6-7(3)8(9)10-5-2/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3
InChI key
BDBGKYIBDXAVMX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
105.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
41 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)