주요 문서
W412901
Sigma-Aldrich
1-Hepten-3-ol
≥98%, FG
동의어(들):
Butyl vinyl carbinol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)3CH(OH)CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
114.19
FEMA Number:
4129
Beilstein:
1720340
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
2.155
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.433 (lit.)
bp
153-156 °C (lit.)
density
0.836 g/mL at 20 °C
0.836 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; mushroom; fruity; earthy
SMILES string
CCCCC(O)C=C
InChI
1S/C7H14O/c1-3-5-6-7(8)4-2/h4,7-8H,2-3,5-6H2,1H3
InChI key
PZKFYTOLVRCMOA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
128.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
53.8 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)