주요 문서
W415901
Sigma-Aldrich
2-Methoxythiophenol
≥97%, FG
동의어(들):
2-Mercaptoanisole, 2-Methoxybenzenethiol, Thioguaiacol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H4SH
CAS Number:
Molecular Weight:
140.20
FEMA Number:
4159
Beilstein:
2042178
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
12.139
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
분석
≥97%
refractive index
n20/D 1.591 (lit.)
bp
99 °C/8 mmHg (lit.)
solubility
H2O: insoluble
alcohol: soluble
density
1.152 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
meaty; spicy; smoky
SMILES string
COc1ccccc1S
InChI
1S/C7H8OS/c1-8-6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
InChI key
DSCJETUEDFKYGN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
2-Methoxythiophenol is a sulfur-containing compound that can be used as a flavoring agent.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
204.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
96 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)