About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H20O2
CAS Number:
Molecular Weight:
160.25
FEMA Number:
4371
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
플래비스(Flavis) 번호:
06.059
NACRES:
NA.21
추천 제품
Grade
FG
Quality Level
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥98%
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
chocolate; fruity; ethereal; rum
SMILES string
O(C(OCC)CC(C)C)CC
InChI
1S/C9H20O2/c1-5-10-9(11-6-2)7-8(3)4/h8-9H,5-7H2,1-4H3
InChI key
DDGBOLJFAMEBOE-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
106.7 °F - closed cup - (External MSDS)
Flash Point (°C)
41.5 °C - closed cup - (External MSDS)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.