주요 문서
W461655
Sigma-Aldrich
2-Butyl-2-octenal
natural (US), ≥95%
동의어(들):
2-Hexylidenehexanal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H22O
CAS Number:
Molecular Weight:
182.30
FEMA Number:
4616
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
botanical
Quality Level
Grade
Halal
Kosher
natural (US)
규정 준수
FDA 21 CFR 117
분석
≥95%
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; vegetable
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C\C(=C\CCCCC)\CCCC
InChI
1S/C12H22O/c1-3-5-7-8-10-12(11-13)9-6-4-2/h10-11H,3-9H2,1-2H3/b12-10+
InChI key
LYGMPIZYNJGJKP-ZRDIBKRKSA-N
관련 카테고리
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)