생물학적 소스
botanical
Quality Level
Grade
Halal
Kosher
natural
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
FDA 21 CFR 117
분석
≥95%
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; oily; waxy
SMILES string
OCC(CCC=C(C)C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-8(2)5-4-6-9(3)7-10/h5,9-10H,4,6-7H2,1-3H3
InChI key
WFZFXUZFKAOTRR-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
386.1 °F
Flash Point (°C)
196.7 °F
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.