주요 문서
Z114111
Sigma-Aldrich
Septa for 20 mm crimp seals
tan PTFE/silicone septa, size × total thickness × PTFE thickness 20 mm × 0.130 in. × 0.005 in., for use with tear-off seals
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
tan PTFE/silicone septa
크기 × 전체 두께 × PTFE 두께
20 mm × 0.130 in. × 0.005 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion.
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)