material
PTFE-faced styrene-butadiene rubber liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
특징
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
포장
pkg of 12 ea
캡 크기
15-415
직경 × 높이
17 mm × 61 mm
용적
2 mL
피팅
thread for 15-415
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Graduated.
- Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass.
- PTFE-faced, styrene-butadiene rubber liner.
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type, in order to prevent contamination.
법적 정보
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객