material
glass support
silica gel 60 matrix
Quality Level
특징
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
포장
pkg of 25 plates
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
길이 × 너비
20 cm × 20 cm
레이어 두께
250 μm
플레이트 길이 × 너비
20 cm × 20 cm
입자 크기
17 μm
공극 크기
60 Å medium pore diameter
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Thin-layer chromatography (TLC) plates for adsorption, partition, and ion-exchange techniques. Six media choices with glass, polyester, and aluminum backings. Silica-based adsorbent layers in Sigma-Aldrich TLC plates incorporate a polymeric binder; highly purified silica gel plates incorporate a gypsum/polymer binder.
- Silica gel - for weakly to strongly polar separations, pore size 60 Å
- High purity silica gel - acid washed for separation of aflatoxins
- Cellulose - for partition chromatography, (SigmaCell Type 100 Cellulose)
- Cellulose PEI - for separation of weak anions (amino acids, peptides) PEI plates may turn slightly yellow, affecting separation. Pre-develop plates in distilled water to minimize yellow color.
- Chiral silica - for separation of optically active isomers by ligand exchange, pore size 60Å
애플리케이션
Sigma-Aldrich® TLC Plates was used for TLC analysis during GTPase activity assay and lipid extraction/analysis.
법적 정보
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.