주요 문서
Z125202
Ace Claisen Adapter
Distilling
동의어(들):
distilling adapter, glass adapter, glass adapters
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
라벨
B
조인트
joint ST/NS24/40
제조업체/상표
Ace Glass 513654
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Threaded nylon bushing for 7 mm O.D. thermometer.
product is shown on the right in the photo
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)