주요 문서
Z136727
Sigma-Aldrich
ACE PTFE-coated steel shaft
diam. × L 10 mm × 46 cm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.72
특징
for flask size 250 ‑ 5,000 mL
제조업체/상표
Ace Glass 807105
직경 × 길이
10 mm × 46 cm
일반 설명
Should not be operated over 500rpm dry. For use with Ace turbines.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)