주요 문서
Z146838
Sigma-Aldrich
Hose adapter
stainless steel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.51
material
stainless steel
호스 I.D.
1/4 in.
피팅
1/4 in. female
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Brass has serrated hose connector; SS has tapered hose connector.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)