주요 문서
Z147664
Sigma-Aldrich
Aldrich® pressure filter funnel
filter capacity 500 mL, frit diam. 65 mm, porosity 70-100 μm, Complete
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.43
material
glass
ground glass membrane (frit)
특징
cap
graduations: no
제조업체/상표
Aldrich
필터 용량
500 mL
프릿(frit) 직경
65 mm
깔대기 용량
500 mL
공극 크기
70-100 μm porosity
피팅
24 bottle neck (Ground glass joint)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Complete with funnel, cap, and pinch clamp. To filter air- and moisture-sensitive compounds quickly under inert gas. With 65/40 ball joint and 24/40 bottom joint.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)