주요 문서
Z147699
Sigma-Aldrich
Aldrich® pressure filter funnel
filter capacity 500 mL, frit diam. 65 mm, porosity 25-50 μm, Complete
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.43
material
glass
ground glass membrane (frit)
특징
cap
graduations: no
제조업체/상표
Aldrich
필터 용량
500 mL
프릿(frit) 직경
65 mm
깔대기 용량
500 mL
공극 크기
25-50 μm porosity
피팅
24 bottle neck (Ground glass joint)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Complete with funnel, cap, and pinch clamp. To filter air- and moisture-sensitive compounds quickly under inert gas. With 65/40 ball joint and 24/40 bottom joint.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)