material
aluminum
circles
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
용량
50 mL
접시 직경
57 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Smooth bottom. Use for weighing, dispensing, evaporation, or as a dust cover. Temp. limit: 1,250°F (676°C).
애플리케이션
Disposable aluminum dishes have been used in rotor packing.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.